3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 373 EUR
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504858
CAS nummer: 871362-79-7