[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412554-1G PC412554-250MG
APOSPC412554-1GEA 180 EUR
APOSPC412554-1G APOSPC412554-250MG
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid
Formule: C₆H₄BClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188845
CAS nummer: 1446486-10-7