3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 22 EUR
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.2 g/mol
Smeltpunt: 240…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004273
CAS nummer: 456-88-2
EINECS: 220-104-1