N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 92.6 EUR
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₄H₉F₄NO
Smeltpunt: 101…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045089
CAS nummer: 33489-71-3