1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 413 EUR
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17480490
CAS nummer: 1225532-86-4