cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: cis-1-Amino-3-fluorocyclobutane hydrochloride, cis-3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
PC420030-100MG PC420030-250MG
APOSPC420030-100MGEA 351 EUR
APOSPC420030-100MG APOSPC420030-250MG
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₄H₈FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106124
CAS nummer: 1408075-13-7