4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC421001-1G PC421001-250MG PC421001-5G
APOSPC421001-1GEA 139 EUR
APOSPC421001-1G APOSPC421001-250MG APOSPC421001-5G
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₉ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23417249
CAS nummer: 1373156-53-6