3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 139 EUR
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂O
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12605191
CAS nummer: 40281-51-4