2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC421010-1G PC421010-250MG PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA 139 EUR
APOSPC421010-1G APOSPC421010-250MG APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₉Cl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16350604
CAS nummer: 611220-24-7