4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC421014-1G PC421014-250MG PC421014-5G
APOSPC421014-1GEA 139 EUR
APOSPC421014-1G APOSPC421014-250MG APOSPC421014-5G
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₀ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02063016
CAS nummer: 126866-15-7