2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC421021-1G PC421021-500MG PC421021-5G
APOSPC421021-1GEA 191 EUR
APOSPC421021-1G APOSPC421021-500MG APOSPC421021-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Kookpunt: 75 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698596
CAS nummer: 888327-36-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III