2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 303 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185850
CAS nummer: 1214377-45-3