2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421030-1G PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA 78.9 EUR
APOSPC421030-1G APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185842
CAS nummer: 845827-14-7