3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421031-1G PC421031-250MG PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA 255 EUR
APOSPC421031-1G APOSPC421031-250MG APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19690154
CAS nummer: 1206981-49-8