2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421032-1G PC421032-500MG
APOSPC421032-1GEA 345 EUR
APOSPC421032-1G APOSPC421032-500MG
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168453
CAS nummer: 1206980-39-3