5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC421042-100MG PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA 89.2 EUR
APOSPC421042-100MG APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇H₂BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261445
CAS nummer: 1070892-04-4