2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC421043-1G PC421043-250MG PC421043-5G
APOSPC421043-1GEA 226 EUR
APOSPC421043-1G APOSPC421043-250MG APOSPC421043-5G
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.564 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393768
CAS nummer: 1079351-20-4