2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC421056-1G PC421056-250MG
APOSPC421056-1GEA 426 EUR
APOSPC421056-1G APOSPC421056-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
Formule: C₄HBrF₃NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14702723
CAS nummer: 1209458-80-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III