2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421066-1G PC421066-250MG PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA 495 EUR
APOSPC421066-1G APOSPC421066-250MG APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185798
CAS nummer: 1214332-31-6