2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC421075-100MG PC421075-1G PC421075-250MG
APOSPC421075-100MGEA 74.6 EUR
APOSPC421075-100MG APOSPC421075-1G APOSPC421075-250MG
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192.138 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606208
CAS nummer: 1227571-99-4