4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 235 EUR
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₆H₃BrF₃N·BrH
Smeltpunt: 197…209 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19690886
CAS nummer: 1354425-60-7