1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 1410 EUR
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
MW: 276.986 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580964
CAS nummer: 1417569-62-0