6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421113-1G PC421113-250MG PC421113-5G
APOSPC421113-1GEA 415 EUR
APOSPC421113-1G APOSPC421113-250MG APOSPC421113-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30721252
CAS nummer: 1782390-81-1