2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 476 EUR
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28739689
CAS nummer: 1805421-04-8