2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC421158-1G PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA 96.4 EUR
APOSPC421158-1G APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188811
CAS nummer: 796090-23-8