5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 208 EUR
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12911848
CAS nummer: 832735-61-2