2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 95 EUR
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂FI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194304
CAS nummer: 939990-10-0