4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 199 EUR
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11558132
CAS nummer: 956477-67-1