(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421186-100MG PC421186-250MG
APOSPC421186-100MGEA 706 EUR
APOSPC421186-100MG APOSPC421186-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380631
CAS nummer: 1006376-62-0