(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421189-100MG PC421189-1G PC421189-250MG
APOSPC421189-100MGEA 363 EUR
APOSPC421189-100MG APOSPC421189-1G APOSPC421189-250MG
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol
Formule: C₁₁H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441490
CAS nummer: 1139432-29-3