(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421190-100MG PC421190-1G PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA 363 EUR
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18324916
CAS nummer: 127406-53-5