(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421191-100MG PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA 498 EUR
APOSPC421191-100MG APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Formule: C₁₀H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18642783
CAS nummer: 911825-56-4