(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 29.2 EUR
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863590
CAS nummer: 1006376-60-8