1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421196-10G PC421196-1G PC421196-5G
APOSPC421196-10GEA 834 EUR
APOSPC421196-10G APOSPC421196-1G APOSPC421196-5G
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 98%
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₁₃H₁₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22576335
CAS nummer: 230615-51-7