1-(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421197-100MG PC421197-1G PC421197-250MG PC421197-5G
APOSPC421197-100MGEA 235 EUR
APOSPC421197-100MG APOSPC421197-1G APOSPC421197-250MG APOSPC421197-5G
1-(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₅BrFNO
MW: 218.023 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18258632
CAS nummer: 1016228-01-5