2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421200-1G PC421200-250MG
APOSPC421200-1GEA 363 EUR
APOSPC421200-1G APOSPC421200-250MG
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09924179
CAS nummer: 149488-78-8