2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421204-100MG
PC421204-250MG
APOSPC421204-100MGEA
570
EUR
APOSPC421204-100MG
APOSPC421204-250MG
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene
Formule:
C₉H₈F₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09953723 CAS nummer: 944950-67-8 |