6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421226-100MG PC421226-250MG
APOSPC421226-100MGEA 166 EUR
APOSPC421226-100MG APOSPC421226-250MG
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formule: C₁₀H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977761
CAS nummer: 145485-58-1