N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421232-100MG PC421232-250MG
APOSPC421232-100MGEA 89.2 EUR
APOSPC421232-100MG APOSPC421232-250MG
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide
Formule: C₅H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24619684
CAS nummer: 1355328-30-1