2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 22 EUR
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Kookpunt: 71 °C (0.6 mm Hg)
Smeltpunt: 33…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656243
CAS nummer: 392-25-6