3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 351 EUR
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂F₂INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368756
CAS nummer: 886762-63-6