4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC42589-1G PC42589-250MG
APOSPC42589-1GEA 570 EUR
APOSPC42589-1G APOSPC42589-250MG
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812114
CAS nummer: 2366994-59-2