3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC42590-1G PC42590-5G PC42590-10G
APOSPC42590-1GEA 22 EUR
APOSPC42590-1G APOSPC42590-5G APOSPC42590-10G
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18262185
CAS nummer: 1068976-51-1