2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 38 EUR
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
MW: 255.004 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059536
CAS nummer: 582319-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III