(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 213 EUR
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formule: C₈H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972720
CAS nummer: 80277-45-8