3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4272-1G PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA 243 EUR
APOSPC4272-1G APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972721
CAS nummer: 85345-74-0
UN: 1759
ADR: 8,III