4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 139 EUR
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04638751
CAS nummer: 54090-42-5
UN: 3261
ADR: 8,III