2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 154 EUR
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆H₃F₆N₃
Kookpunt: 72…73 °C (20 mm Hg)
Smeltpunt: 31…34 °C
Dichtheid: 1,5973 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059507
CAS nummer: 369-22-2