3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430000-1G PC430000-5G
APOSPC430000-1GEA 0 EUR
APOSPC430000-1G APOSPC430000-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185626
CAS nummer: 1214344-25-8