Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430003-1G PC430003-5G
APOSPC430003-1GEA 0 EUR
APOSPC430003-1G APOSPC430003-5G
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698048
CAS nummer: 958991-48-5